Titrage Karl Fischer
Le titrage Karl Fischer (KF) est la méthode universellement acceptée pour la détermination de la teneur en eau dans une variété d’échantillons, et nous l’avons rendu le plus commode possible à effectuer. Trouvez tout ce dont vous avez besoin pour les titrages KF coulométriques et volumétriques ici, incluant les meilleurs produits des marques Fisher ChemicalMC AqualineMC, HoneywellMC HydranalMC, MilliporeSigma AquaStarMC, et Mettler ToledoMC.
Catégories les plus populaires
Produits KF coulométriques
Pour des mesures précises
Trouvez les réactifs, standards, titrimètres KF coulométriques et accessoires de titrimètre donc vous avez besoin pour mesurer les très faibles teneurs en eau (moins de 2 %) dans les échantillons liquides et gazeux.
Produits KF volumétriques
Pour les fortes teneurs en eau
Trouvez les titrimètres KF volumétriques, réactifs, solvants, standards et accessoires de titrimètre dont vous avez besoin pour les échantillons à plus forte teneur en eau (2 % ou plus).
Fournitures de laboratoire pour titrages Karl Fischer
Vêtements, ÉPP, et autres essentiels
Trouvez les gants, lunettes de protection, béchers réutilisables, seringues étanches aux gaz et beaucoup d’autres fournitures de laboratoire.
Produits vedettes
Honeywell Hydranal Brochure
Learn more about Karl Fischer titrations and the Hydranal line of pyridine-free reagents.
- Honeywell Hydranal Brochure (732.1 KB)
Fisher Chemical Aqualine Reagents Brochure
Learn how Fisher Chemical Aqualine Karl Fischer Reagents can provide accurate water content determination.
MilliporeSigma AquaStar Reagents Brochure
Learn more about the MilliporeSigma AquaStar line of Karl Fischer reagents.
Mettler Toledo EasyPlus Titrators Brochure
Learn about the Mettler Toledo EasyPlus line of titrators.
More Resources
Mettler Toledo C10S Titrator Flier
Explore the features and specifications of the Mettler Toledo C10S Compact KF Coulometer.
- Mettler Toledo C10S Titrator Flier (946.4 KB)
Mettler Toledo C20S Titrator Flier
Explore the features and specifications of the Mettler Toledo C20S Compact KF Coulometer.
- Mettler Toledo C20S Titrator Flier (1.1 MB)
Mettler Toledo V10S Titrator Flier
Explore the features and specifications of the Mettler Toledo V10S Compact Volumetric KF Titrator.
- Mettler Toledo V10S Titrator Flier (968.8 KB)
Mettler Toledo V20S Titrator Flier
Explore the features and specifications of the Mettler Toledo V20S Compact Volumetric KF Titrator.
- Mettler Toledo V20S Titrator Flier (1.1 MB)