thermo-shakers-fr
Agitateurs
compact-digital-rocker
Agitateur numérique compact Thermo Scientific
Notre unité compacte à affichage numérique et à angle réglable permet d'agiter les échantillons en douceur.
Caractéristiques :
  • Le contrôle PID procure un mouvement d’oscillation constant et fluide.
  • Commande de vitesse numérique : 5 à 100 tr/min
  • Angle d’inclinaison facile à régler 7 à 13°
  • Grâce à sa conception compacte, cette unité est idéale pour les incubateurs (sans CO2), les chambres et les réfrigérateurs (jusqu’à 60 °C).
  • Plage de minuterie : continue ou de 1 minute à 99 heures 59 minutes
  • Comprend un tapis alvéolé (support, coussinet de silicone, deux bandes de fixation)
Applications
Produit conçu pour les applications dépendantes du temps et à faible sensibilité, notamment l’essai d’immuno-absorption enzymatique ELISA, la synthèse de protéines, la coloration et décoloration des gels ainsi que l’immunohistochimie.
Acheter un agitateur numérique compact maintenant
test-tube-rockers
Agitateurs d’éprouvettes Vari-Mix et Speci-Mix Thermo Scientific
Modèles à angle fixe ou réglable, au choix.
Caractéristiques :
  • Tous les modèles peuvent accueillir des tubes de 10 à 30 mm de diamètre et conviennent parfaitement aux tubes pour prélèvement sanguin. Offerts en modèles à vitesse fixe ou réglable.
  • Le plateau réversible présente un côté pour les tubes fermés de 110 mm (4,33 po) de long (avec lèvre pour éviter tout glissement); le deuxième côté est destiné aux tubes plus longs.
  • Le plateau en caoutchouc de silicone blanc est autoclavable et améliore la visualisation des échantillons.
  • Ce produit peut être utilisé dans un incubateur sans condensation ou une chambre froide à température ambiante, de 4 à 40 °C (de 39,2 à 104 °F), si l'humidité relative est de 20 à 80 % sans condensation.
Acheter les agitateurs d’éprouvettes Vari-Mix et Speci-Mix maintenant
Agitateurs rotatifs
bottle-tube-roller
Rouleau numérique compact pour bouteilles et tubes résistant au CO2 de Thermo Scientific
Maximisez votre précieux espace de comptoir grâce à notre unité compacte à vitesse réglable, capable de s’attaquer à des tubes et des bouteilles de diverses tailles.
Caractéristiques
  • La vitesse réglable répond à un large champ d’applications.
  • La commande de vitesse est variable, de 1 à 80 tr/min.
  • À faible encombrement; convient parfaitement aux incubateurs CO2
  • Sa conception résistante à la corrosion et à l’usure permet de l’utiliser dans des milieux humides et qui affichent un certain taux de CO2.
  • Les rouleaux réglables peuvent convenir à des tubes et à des bouteilles de diverses tailles.
  • La trousse d’empilage vous permet d’empiler deux unités de hauteur, ce qui a pour effet de maximiser votre précieux espace de comptoir.
  • La commande à distance, offerte en option, facilite le contrôle de l’unité lorsqu’elle est dans un incubateur. Elle comprend également une fonction minuterie.
  • Comprend un emballage d'anneaux d’étanchéité pour les tubes. Les anneaux d’étanchéité assurent un roulement fluide lors de l’utilisation des tubes.
Applications
Culture de cellules | Essais d’hybridation | Mélange de liquides
Acheter les rouleaux numériques compacts pour bouteilles et tubes maintenant
tube-revolver
Plateau tournant numérique pour tubes Thermo Scientific
Augmentez l’efficacité de votre laboratoire grâce à notre plateau tournant à vitesse variable. Sa conception compacte et flexible ainsi que son affichage simple procurent une polyvalence et une efficacité accrue.
Caractéristiques
  • Les broches tournantes interchangeables conviennent à des tubes de diverses tailles, offrant ainsi une polyvalence maximale. Chaque palette peut être ajustée de 0 à 90°
  • Mélangez les liquides encore plus efficacement grâce au mode « oscillation ». Une oscillation pourra être observée à tous les 40 degrés du cycle de rotation.
  • Faible encombrement
  • Facile à brancher et à utiliser
  • Moteur ne nécessitant pas d’entretien; fonctionnement silencieux
L’unité standard comprend :
  • 90-691-36 – Palette de 10 mL/15 mL, qté : 2
  • 90-691-37 – Palette de 5 mL/7 mL, qté : 2
  • 90-691-38 – Palette de 1,5 mL/2 mL, qté : 2
  • 90-691-40 – Palette de 50 mL, qté : 1
Applications
Biologie moléculaire | Biochimie clinique
Acheter le plateau tournant pour tubes maintenant
compact-digital-waving-rotator
Rotateur oscillant compact numérique de Thermo Scientific
Atteindre une efficacité maximale de mélange d’échantillons au moyen du rotateur orbital oscillant réglable à affichage numérique.
Caractéristiques :
  • Contrôle PID assure un mouvement de bascule consistant et fluide
  • Commande numérique de la vitesse : 8 à 100 tr/min
  • Angle d’inclinaison facile à régler : 0 ° à 13 °
  • Conception compacte idéale pour les incubateurs (non CO2), les enceintes à environnements contrôlés et les réfrigérateurs (jusqu’à 60 °C)
  • Plage de la minuterie : en continu ou 1 minute à 99 heures 59 minutes
  • Comprend un tapis alvéolé (plateau, tampon en silicone, deux bandes pour sécuriser)
  • Lorsqu’il n’y a pas d’inclinaison, le rotateur oscillant s’utilise comme agitateur orbital à basses vitesses
Applications
Conçus pour des applications sensibles dépendantes ou faiblement dépendantes du temps telles que les ELISA, la synthèse de protéines, la coloration/décoloration de gels et la coloration aux anticorps.
Acheter rotateurs oscillants compacts numériques maintenant
culture-rotator
Rotateur Cel-Gro de Thermo Scientific pour culture de tissus
Offerts en configurations à simple ou double tambour.
Caractéristiques
  • Le modèle à tambour simple permet des inclinaisons et vitesses de rotation réglables tandis que le modèle à tambour double possède un angle et une vitesse de rotation fixes
  • Le rotateur fonctionne dans les incubateurs standards pour la culture dans des températures contrôlées
  • La paroi externe en acier inoxydable revêtue de poudre est durable et résiste à la corrosion
  • Les tambours se soulèvent du rotor sans interrompre le fonctionnement du rotateur
  • Vis réglable sur la base varie l’angle d’élévation
  • Angle réglable par incréments de 5 ° à partir de l’horizontal, jusqu’à 90 °
  • Commande réglable de la vitesse de 12 à 70 tr/min
  • Tambour requis à l’achat, les formats varient selon les exigences de la taille des tubes :
    • 142 tubes de 17 mm de diamètre
    • 76 tubes de 26 mm de diamètre
    • 60 tubes de 30 mm de diamètre
Acheter rotateurs Cel-Gro pour culture de tissus maintenant
Mélangeurs
Agitateur vortex LP Thermo Scientific
Grâce à notre agitateur vortex compact, vous pouvez mélanger les échantillons de manière continue ou par pulsations.
Caractéristiques :
  • Conception compacte à faible encombrement
  • Fonctionne en continu ou par pulsations
  • Commande de vitesse : 0 à 300 tr/min
  • Arrêt automatique en cas de surcharge
  • Grande variété d’accessoires en option pour accueillir différents types de tubes/contenants
Applications
Toute application nécessitant un mélange avec vortex à haute intensité dans un tube, une plaque ou un contenant de verre.
Acheter les agitateurs vortex LP maintenant