Thermo Scientific Logo
Agitateurs orbitaux Thermo Scientific
Confiez vos échantillons à la gamme remarquable d’agitateurs orbitaux Thermo ScientificMC.
Les agitateurs MaxQMC de Thermo ScientificMC de base et avancés sont dotés d’un mécanisme d’entraînement à triple excentrique qui permet de traiter de grandes quantités et offre une agitation uniforme. Destinés à fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les agitateurs MaxQ sont également équipés de moteurs à CC sans balai ne nécessitant pas d’entretien.
Les agitateurs orbitaux SolarisMC de Thermo ScientificMC établissent la nouvelle norme de fiabilité et d’innovation technique. De construction robuste pour une utilisation exigeante, ils combinent une nouvelle conception ergonomique et des améliorations des fonctions essentielles qui vous font gagner du temps, protègent votre processus et font avancer la science.
Chaque agitateur est couvert par une garantie de deux ans sur les pièces, une garantie de cinq ans sur la main-d’œuvre et une garantie de dix ans sur le mécanisme d’entraînement.
Principales catégories de produits:
Mise à niveau et économies
Passez à un nouvel agitateur Thermo Scientific Solaris ou MaxQ et améliorez l’efficacité de votre laboratoire.
Upgrade to a Solaris or MaxQ Shaker
Agitateurs résistants au CO2
Profitez d’un fonctionnement fiable jour et nuit idéal pour garder les cellules en vie et épanouies dans votre environnement de travail
Agitateurs résistants au CO2
  • L’agitation orbitale par force magnétique élimine le besoin de remplacer les courroies
  • À faible encombrement; convient parfaitement aux incubateurs à CO2
  • Les composantes mécaniques spécialement traitées protègent contre des conditions allant jusqu’à 20 % de CO2 et 95 % d’humidité
CO2 Resistant Shakers
MaxQ 416 HP
  • • Le moteur à CC de 24 V refroidi, dont les composants électroniques résistent à l’humidité et au CO2, permet à l’agitateur de fonctionner en continu et sans entretien sur une paillasse ou en chambre de CO2.
  • Le mécanisme à triple contrepoids permet d’accueillir des charges maximales ou déséquilibrées, quelle que soit la position des récipients, et évite que l’agitateur ne se déplace.
  • Ces appareils fonctionnent entre 4 °C et 40 °C et tolèrent une humidité de 50 à 80 % sans condensation. Ils peuvent donc être utilisés dans des environnements divers.
MaxQ 416 HP
Ouverts
Obtenez le choix et la souplesse dont vous avez besoin grâce à un éventail de modèles d’agitateurs ouverts de base et avancés pour paillasse. Plateformes offertes séparément pour certains modèles, ce qui vous permet d’augmenter la capacité en changeant simplement de plateforme.
Solaris Open Air Shakers
Agitateurs-incubateur/agitateurs réfrigérés
Les agitateurs orbitaux sont offerts dans une vaste gamme de capacités de températures pour répondre à des besoins de culture précis. Passez à un de nos agitateurs-incubateur/agitateurs réfrigérés avancés pour répondre aux besoins d’agitation de votre application.
MaxQ HP Shakers
Empilables
Gagnez de l’espace de laboratoire et effectuez des applications à grande capacité grâce à nos agitateurs empilables au sol et empilables. Combinez les capacités des agitateurs-incubateur et des agitateurs réfrigérés grâce à des commandes simples à utiliser et ergonomiques pour maximiser la souplesse et la production de vos applications.
MaxQ 6000
  • Vous pouvez empiler deux unités à même le sol pour libérer de l’espace sur la paillasse.
  • Deux étagères réglables en hauteur multiplient les possibilités de rangement.
  • Échantillons visibles grâce à une large fenêtre et à l’éclairage interne.
  • Il existe deux types de modèles : thermostatés et réfrigérés.
MaxQ 6000
MaxQ 8000
  • Vous pouvez empiler jusqu’à trois unités à même le sol pour libérer de l’espace précieux et les faire fonctionner à pleine vitesse, même empilés
  • Le filtre HEPA distribue l’air uniformément dans la chambre et réduit la contamination croisée
  • Porte pliante à conception ergonomique et plateforme coulissante
  • Trousse d’empilement comprise
MaxQ 8000
IntelliStack
  • Les unités se superposent trois de haut pour économiser l’espace
  • Combinent la fonctionnalité d’un incubateur et d’un agitateur
  • Large écran tactile couleur de 10 po facile à utiliser
  • Offerts avec orbites de 25 mm ou 50 mm
  • Offerts sous forme d’agitateur incubateur CO2 ou d’agitateur incubateur
IntelliStack
Haute performance
Quand vous avez besoin d’une solution fiable pour les cultures de cellules sensibles qui doivent être protégées de la contamination, choisissez parmi la gamme d’agitateurs MaxQ à haute performance.
MaxQ 435 Floor Model Incubated Shakers
Ressources
Filename
thermo-scientific-shaker-tradein-flyer.pdf
Size
270 KB
Format
application/pdf
Filename
thermo-scientific-max-q-shakers.pdf
Size
8 MB
Format
application/pdf
Filename
thermo-scientific-shake-up-world-science-flier.pdf
Size
871 KB
Format
application/pdf
Filename
orbital-shaker-benchmarks-best-practices.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf