Thermo Scientific Logo
Purification KingFisher d’acides nucléiques
Instruments et trousses de purification automatisée d’échantillons
Les instruments Thermo ScientificMC KingFisherMC automatisent l’extraction et la purification de l’ADN, l’ARN, les protéines, et les cellules. Des protocoles simples à suivre enlèvent les étapes manuelles, économisent le temps, et réduisent les erreurs tout en augmentant le rendement et la reproductibilité nécessaires pour les applications sensibles en aval comme la qPCR, les séquençages à haut débit (NGS), la PCR numérique, et la spectrométrie de masse.
Compact et facile à utiliser
Atteignez des rendements de haut calibre à l’aide du système de purification KingFisher Duo Prime compact et facile à opérer pour les applications à débits faibles à moyen.
Duo Prime System
Préparez les échantillons efficacement
Traitez jusqu’à 96 échantillons par cycle à l’aide du système de purification KingFisher Flex qui favorise une reproductibilité exceptionnelle en utilisant des protocoles intégrés simples à suivre.
Flex System
Traitement à haut débit (prochaine génération)
Optimisez la performance à l’aide des systèmes de purification Thermo ScientificMC KingFisherMC ApexMC qui favorisent le traitement à haut débit de 96 échantillons par cycle.
Apex Systems
Purification de plasmides à grande échelle
Transformez votre processus de purification de plasmides grâce à un flux de travail de pointe entièrement automatisé, qui élimine les étapes fastidieuses de centrifugation et de pipetage avec Thermo ScientificMC KingFisherMC Processeur Plasmid Pro Maxi.
KingFisher PlasmidPro
Simplifiez vos plans de travail
Automatisez la purification de l’ADN et l’ARN d’une variété de types d’échantillons, économisez le temps, et simplifiez vos plans de travail à l’aide des trousses et réactifs Applied BiosystemsMC MagMAXMC.
MagMAX Kits & System
Ressources
Learn how instruments that provide automated sample preparation for DNA, RNA, protein, or cells help remove manual steps and reduce overall processing time.
Filename
thermo-scientific-kingfisher-brochure.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Explore Thermo Scientific KingFisher Apex automated purification systems and a range of kits and consumables to support multiple applications in your lab.
Filename
thermo-scientific-apex-plus-kits-data-sheet.pdf
Size
15 MB
Format
application/pdf
Learn more about the KingFisher PlasmidPro Maxi processor and prepare for walkaway maxi-scale plasmid purification.
Filename
kingfisher-plasmidpro-maxi-processor-brochure.pdf
Size
909 KB
Format
application/pdf
Videos
KingFisher Apex Automated Purification System
Watch this video that highlights the features and benefits of the KingFisher Apex automated sample purification system.
KingFisher PlasmidPro Maxi Processor
Learn more about the KingFisher PlasmidPro Maxi processor and prepare for walkaway maxi-scale plasmid purification.