Matériel de laboratoire en plastique réutilisable Thermo Scientific Nalgene
Cassez l’habitude du verre
Produits présentés
Pour un laboratoire plus sécuritaire et intelligent
Le matériel de laboratoire en plastique Thermo ScientificMC NalgeneMC est plus léger que le verre et ne se casse pas. Donc, il est plus sécuritaire et plus facile à utiliser. Puisqu’il est plus abordable que le verre et assez durable pour durer des années, vous pouvez en faire plus avec votre budget.
Parcourez ces produits :
Bouteilles
Formes et matériaux pour toutes les applications
Les bouteilles Nalgene sont fabriquées d’une grande variété de plastiques pour convenir à presque toutes les applications au laboratoire. Choisir parmi un copolymère de polypropylène (PPCO), le polyéthylène de faible (LDPE) ou de grande (HDPE) densité, le téréphtalate de polyéthylène (PETG ou copolymère G), le polycarbonate (PC) et le fluoropolymère (FEP-PFA).
narrow-mouth-bottles-17-0931
Bouteilles à petites ouvertures
Les bouteilles à petites ouvertures Nalgene offrent un versage plus contrôlé que les versions à grandes ouvertures. Choisissez parmi les options de bouteilles de qualité laboratoire à petites ouvertures, grandes bouteilles de laboratoires, bouteilles abordables et légères, et les bouteilles carrées économes d’espace fabriquées de PPCO, FEP et HDPE.
Explorer maintenant
wide-mouth-bottles-17-0931
Bouteilles à grandes ouvertures
Le design à grande ouverture des bouteilles Nalgene de laboratoire les rend plus faciles à remplir et utiliser avec les matériaux solides, semi-solides et liquides visqueux. Les options comprennent les bouteilles de qualité laboratoire, les bouteilles abordables et les bouteilles carrées et rectangulaires économes d’espace fabriquées de PMP, LDPE et HDPE.
Explorer maintenant
wash-bottles-17-0931
Flacons laveurs
Les flacons laveurs Nalgene en plastique sont d’une construction robuste qui vont droit au but. Ils sont offerts en multiples résines et styles qui incluent ceux à distribution supérieure, à étiquetage de sécurité ou les flacons laveurs unitaires qui mettent en vedette un système unique de ventilation qui ne coulera pas.
Explorer maintenant
dropper-bottles-17-0931
Bouteilles compte-gouttes
Les bouteilles compte-gouttes Nalgene sont offertes dans une variété de volumes et de formats. Les bouteilles compte-gouttes à bouchons à vis colorés offrent la distribution contrôlée et mesurée, goutte à goutte, et les bouteilles avec bouchons fixés sont les plus populaires. Nous offrons aussi des bouteilles avec montage de bouchon de type pipette avec bulbe de transfert pour la distribution plus rapide ou pour accéder aux endroits difficiles d’accès. Pour une bouteille compte-gouttes autoclavable, choisissez celles en PPCO ou optez pour un fluoropolymère (FEP) avec bouchon verseur captif pour distribuer les produits chimiques plus agressifs ou les réactifs de grande pureté.
Explorer maintenant
Matériel général en plastique
Matériel de laboratoire durable et abordable
Substituez le matériel de laboratoire en plastique Nalgene au matériel en verre lorsque vous mélangez ou manipulez pour réduire les risques de bris et garder les utilisateurs plus en sécurité.
beakers-burets-cylinders-17-0931
Béchers, burettes et cylindres
Les béchers Nalgene sont offerts en style Griffin à profil bas ou avec poignées commodes et sont fabriqués d’une variété de résines. Les burettes en plastiques répondent à la norme classe B (ASTM E287) de précision, et les liquides mesurés dans les burettes ou cylindres Nalgene ne forment pas de ménisque, ce qui rend les lectures plus faciles.
Explorer maintenant
dessicators-17-0931
Dessiccateurs
Les dessiccateurs Nalgene sont plus légers et plus faciles à déplacer dans le laboratoire. Ils peuvent aider à éviter les blessures et peuvent même vous économiser jusqu’à 60 % par rapport aux dessiccateurs en verre.
Explorer maintenant
flasks-funnels-17-0931
Flacons et entonnoirs
Les flacons Erlenmeyer, entonnoirs et entonnoirs de séparation Nalgene remplacent facilement leurs contreparties en verre qui s’écaillent et se brisent. Les flacons volumétriques sont calibrés individuellement à la main, gravés et imprimés d’une ligne de remplissage pour offrir la précision et l’exactitude de classe B (ASTM E228/ISO 384).
Explorer maintenant
tubing-17-0931
Tubulures
Les tubulures Nalgene sont offertes en diverses formulations et formats, incluant les tubulures transparentes en PVC (y compris les équivalents TygonMC), les tubulures de grade alimentaire conforme à la réglementation USP classe VI et USDA, les tubulures flexibles tressées pour les applications à plus grandes pressions, et autres tubulures en polyuréthane, LDPE, PP, PFA et FEP.
Explorer maintenant
Bonbonnes/touries et contenants
Formats et styles pour tous les laboratoires
Nous offrons une sélection polyvalente de bonbonnes/touries et cruches fabriquées de plastiques vierges avec additifs minimaux dans les formes rondes, rectangulaires et à profil bas en capacités jusqu’à 50 L. Choisissez entre les options avec ou sans robinet et avec poignées moulées ou en acier inoxydable.
carboys-jugs-17-0931
Bonbonnes/touries et cruches
Les bonbonnes/touries rondes Nalgene conviennent à la collecte et la distribution de l’eau distillée, des acides et des réactifs. Les cruches en polyéthylène faible densité ou en polypropylène mettent en vedette une grande poignée de transport et une excellente résistance aux produits chimiques.
Explorer maintenant
buckets-pails-17-0931
Seaux et godets
Entreposez et transportez les matières sèches et solides, les spécimens et les fournitures générales de laboratoire avec notre gamme de seaux et autres contenants, offerts dans une variété de matériaux.
Explorer maintenant
pans-trays-baskets-17-0931
Bacs, plateaux et paniers
Autoclavez, séchez et stérilisez les instruments et matériels de laboratoire à répétition au moyen des bacs, plateaux et paniers robustes Nalgene.
Explorer maintenant
jars-17-0931
Bocaux/pots
Fabriqués de plastiques de grade laboratoire des plus grandes qualités pour des extractibles de niveaux fiablement faibles, les bocaux/pots Nalgene offrent un accès facile et une excellente vue du contenu.
Explorer maintenant
Sécurité et organisation au laboratoire
Demeurez propre et ordonné
Gardez vos employés en sécurité et votre laboratoire organisé avec notre gamme complète de produits de sécurité et d’organisation. Nous offrons tout, allant des protège-comptoirs et cahiers de laboratoire jusqu’aux écrans anti-éclaboussures et dispositifs de gestion des déchets.
bench-protectors-17-0931
Protège-comptoirs
Les protège-comptoirs Nalgene sont coussinés pour minimiser les bris et mettent en vedette un revers en plastique pour prévenir le passage des liquides.
Explorer maintenant
racks-carriers-totes-17-0931
Portoirs, transporteurs et sacs
Transportez les bouteilles et autres essentiels au laboratoire de façon sécuritaire et facile au moyen des portoirs, sacs et transporteurs Thermo Scientific.
Explorer maintenant
safety-shields-17-0931
Écrans de protection
Protégez contre les éclaboussures, aérosols et débris volants tout en entretenant un champ de vision transparent au moyen des écrans de sécurité Nalgene.
Explorer maintenant
waste-disposal-17-0931
Gestion des déchets
Disposez des déchets biologiques ainsi que des solvants et produits chimiques de façon sécuritaire au moyen des contenants à déchets Nalgene.
Explorer maintenant
Tous les produits
Résultats de la recherche filtrée
Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.
Affiner les résultats
Affiner les résultats
  • (85)
  • (22)
  • (1)
  • (21)
  • (559)
  • (16)
  • (558)
  • (4)
  • (1)
  • (21)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (85)
  • (96)
  • (1)
  • (13)
  • (44)
  • (81)
  • (1)
  • (39)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (73)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (49)
  • (5)
  • (1)
  • (22)
  • (1)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (32)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (34)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (45)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (19)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (70)
  • (1)
  • (22)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (18)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (16)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (35)
  • (12)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (24)
  • (1)
  • (2)
  • (18)
  • (9)
  • (1)
  • (18)
  • (11)
  • (9)
  • (14)
  • (12)
  • (14)
  • (4)
  • (48)
  • (2)
  • (2)
  • (22)
  • (1)
  • (13)
  • (2)
  • (18)
  • (17)
  • (14)
  • (1)
  • (15)
  • (24)
  • (11)
  • (43)
  • (11)
  • (5)
  • (13)
  • (159)
  • (17)
  • (42)
  • (11)
  • (6)
  • (54)
  • (68)
  • (163)
  • (1)
  • (36)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (6)
  • (9)
  • (1)
  • (10)
  • (18)
  • (1)
  • (60)
  • (1)
  • (6)
  • (22)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (37)
  • (27)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (29)
  • (1)
  • (144)
  • (94)
  • (146)
  • (72)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (12)
  • (3)
  • (8)
  • (19)
  • (1)
  • (4)
  • (81)
  • (6)
  • (8)
  • (9)
  • (10)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (35)
Offres spéciales
Ressources
More Resources