Visite virtuelle de l’incubateur CO2 Thermo Scientific Heracell Vios 250i CR
Explorez les fonctions et avantages de l’incubateur CO2 Thermo ScientificMC HeracellMC ViosMC 250i CR. Apprenez comment les caractéristiques comme la stérilisation à haute chaleur (180°C), la technologie avancée de débit d’air, et la filtration HEPA intégrée optimisent les conditions de croissance cellulaire et le contrôle de contamination dans les salles blanches ISO classe 5 et les environnements BPF grade A/B. La visite fait le tour de l’intérieur et de l’extérieur pour vous aider à apprendre au sujet de chaque composante.