Achetez 3, obtenez un 4e sur billes de lyse et tubes de matrice
Achetez trois billes de lyse et tubes de matrice MP BiomedicalsMC FastPrepMC pour la dissociation d’échantillons et obtenez un 4e sans frais supplémentaires.
Caractéristiques et avantages
Les billes de lyse et matrices FastPrep sont efficaces pour dissocier les parois cellulaires, même des échantillons les plus difficiles, et produire de grandes quantités d’acides nucléiques et de protéines.
Choisissez la matrice qui convient à votre application:
- Matrice A : Tous les types d’échantillons (animaux, plantes, bactéries, levures, champignons)
- Matrice B : bactéries, spores
- Matrice C : levures et spores de levures, champignons et spores de champignons, algues
- Matrice D : tissus d’animaux et de plantes, cellules en culture
- Matrice E : sols, fèces, eaux environnementales, eaux usées, boues, pollen
Produits admissibles
numéro de catalogue | Description | Prix | Quantité |
---|
Conditions
L’offre est valide jusqu’au 31 janvier 2018.
Pour les clients Healthcare, veuillez noter que la valeur de l’offre/des offres que le client/la cliente peut recevoir du fabricant dans le cadre de ce programme est un « rabais ou autre réduction de prix » au client selon la section 1128B(b)(3)(A) de la Loi de la sécurité sociale [42 U.S.C. 1320a-7b(b) (3)(a)]. Par conséquent, le client/la cliente doit divulguer cette remise ainsi que tout autres rabais ou remise reçus dans le cadre de ce programme ou tout autre programme fédéral ou provincial/d’état qui offre un remboursement de coûts ou de frais au client pour l’achat de produits ou services achetés dans le cadre de ce programme. En participant à cette promotion, vous garantissez que vous n’êtes pas praticien(ne) ou professionnel(le) de la santé selon les définitions du code de réglementation du Massachusetts, 105 CMR 970 ou professionnel(le) de la santé selon la définition de 18.V.S.A. §4631 ou professionnel(le) de la santé tel que défini par toute réglementation similaire au niveau fédéral, provincial ou local.