Souhaitez-vous remplacer vos flacons de passeur automatique en verre par des plaques à puits en plastique ?
Les plaques et tapis à puits Thermo Scientific WebSEAL sont conçus pour le chromatographiste d’aujourd’hui et s’appuient sur une expérience acquise pendant des décennies. Vous profiterez de tous les avantages de la manipulation des échantillons en utilisant des plaques avec l’assurance de résultats fiables. Utilisez ces questions et réponses pour trouver les plaques et tapis WebSEAL adaptés à vos besoins en chromatographie.
Q: Les plaques et tapis à puits WebSEAL peuvent-ils être utilisés sur les systèmes Tecan, Hamilton et d’autres systèmes automatisés de manipulation de liquides ?
R: Oui, les produits pour microplaques WebSEAL sont conformes aux formats spécifiés par la Society for Biomolecular Screening (SBS). Reportez-vous aux manuels d’utilisation de l’équipement de Tecan, Hamilton, Gilson, PerkinElmer et d’autres fabricants.
Q: L’évaporation des tapis WebSEAL a-t-elle été testée ?
R : Oui, les tapis ont été soumis à des tests d’évaporation gravimétriques ou chromatographiques. Des tests gravimétriques montrent que les solvants volatils sont conservés pendant des périodes allant de quelques heures à des jours. Les évaluations chromatographiques démontrent la répétabilité des étalons à faible concentration pendant des cycles analytiques chromatographiques typiques.
Q: Quelles sont les limites de température des produits pour microplaques WebSEAL ?
R : Les microplaques en polypropylène (PP) et les tapis en silicone WebSEAL supportent une large plage de températures :
- Jusqu’à -80°C, y compris l’entreposage dans de conditions cryogéniques
- Jusqu’à 121°C pendant un maximum de 15 minutes pour la stérilisation par autoclave
- 100°C pour un chauffage continu pendant une période allant jusqu’à sept jours
Q: Les plaques WebSEAL sont-elles compatibles avec les matrices de protéines et de bioanalyse ?
R : Les plaques WebSEAL ne sont pas compatibles avec ELISA et d’autres dosages ou mesures de fluorométrie ou de luminescence. Cependant, on peut les utiliser pour prélever des échantillons de peptides et d’autres biomolécules après séparation sur les systèmes Bio-LC ou les systèmes de chromatographie d’exclusion stérique (SEC). Elles sont également adaptées aux échantillons passant aux systèmes de CLHP. D’autres choix de plaques peuvent être plus adaptés aux techniques non chromatographiques.
Q: Les produits WebSEAL sont-ils compatibles avec la chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse (CG-SM) ?
Oui, les produits WebSEAL sont fabriqués à partir de plastiques présentant de faibles niveaux d’additifs. Les plastifiants et les agents de nucléation ajoutés à certains plastiques peuvent provoquer une contamination de fond qui interfère avec les applications de CG et de CG-SM.
La pureté et les performances des tapis en silicone WebSEAL ont été largement évaluées. Les résines ont également été testées afin de vérifier leur compatibilité chromatographique à l’aide de méthanol, d’acétonitrile et de n-heptane. Consultez le site thermofisher.com/webseal pour connaître les conditions publiées utilisées pour créer des tests de substances extractibles (températures, détecteurs, sensibilités et autres conditions) afin de déterminer si certains produits sont adéquats. Dans de nombreux cas, nous pouvons recommander nos produits pour les applications de CG et de CLHP.
Q: Les plaques homologuées sont-elles préférables aux plaques standard pour une utilisation avec des solvants organiques afin d’éviter les pertes ?
Lors de l’utilisation de concentrations élevées de solvants organiques dans vos échantillons, le terme “perte” désigne le gaspillage constant de matière de la colonne ou du système de séparation, ce qui peut entraîner des niveaux de bruit de fond élevés, une augmentation du bruit et une perte de sensibilité.
- Le lessivage du plastique n’est généralement pas un problème lorsque des plaques sont utilisées avec des solutions aqueuses ou des tampons très dilués.
- Les résines plastiques utilisées dans les plaques WebSEAL ont été évaluées à l’aide d’une extraction contrôlée de composants lessivables avec du méthanol, de l’acétonitrile, de l’hexane et d’autres solvants organiques associés à la CLHP et à la GC.
- Les plaques standard ont montré de faibles niveaux de substances extractibles lorsqu’elles ont été testées avec la plus haute sensibilité de l’instrument. Ces substances extractibles sont les mêmes que celles couramment utilisées dans les microplaques pour les applications cliniques ou de chromatographie à usage général. Pour de nombreuses applications non critiques et des concentrations d’échantillons plus élevées, les plaques de qualité standard, appelées “testées par chromatographie”, sont acceptables.
- Les plaques homologuées sont fabriquées avec du polypropylène à la plus faible extraction actuellement disponible dans le monde et produisent de très faibles niveaux de substances extractibles en arrière-plan. Utilisez des plaques homologuées pour les analyses effectuées avec des paramètres d’instrument plus sensibles ou lorsque la pureté des plaques est plus élevée.
Q: En quoi diffèrent les plaques à faible perte homologuées WebSEAL des autres ?
A: Les produits homologués WebSEAL sont fabriqués à partir de résines de haute pureté à l’aide d’un procédé qui ne nécessite pas d’agents chimiques pour le démoulage par injection. Ces agents de démoulage peuvent se retrouver dans vos chromatogrammes. De plus, nos résines de polypropylène ne contiennent pas de monomères ni d’autres composants sujets au lessivage lorsqu’elles sont utilisées avec des solvants organiques.
Q: En quoi les produits WebSeal Plate+ se comparent aux produits standards et homologués ?
R : Les revêtements WebSeal Plate+ offrent une protection de surface qui réduit les interactions avec les solvants, les composants d’échantillon ou d’autres matériaux. Les microplaques WebSeal Plate+ ont un profil d’extractibilité de substances organiques en arrière-plan extrêmement bas qui se compare favorablement à celui des flacons pour spectrométrie de masse homologués.
Q: Quelle est la meilleure façon de sceller une plaque WebSeal Plate+ ou des plaques avec portoirs en verre ou en PTFE qui doivent être incubées à température élevée ?
R : Utilisez des tapis de silicone avec les produits WebSEAL Plate+ et, de préférence, de silicone et dotés d’une couche de protection en PTFE pour une meilleure protection chimique. Pour les plaques à portoirs en verre, utilisez des tapis de scellage en silicone ou des bouchons individuels spécifiques.
Ces plaques, portoirs et tapis peuvent être utilisés en toute sécurité à des températures élevées avec portoirs et bouchons; il s’agit de l’équivalent le plus proche des flacons de passeur automatique en verre.
N’utilisez jamais de rubans ou de feuilles adhésifs pour recouvrir les plaques WebSeal Plate+ ou les plaques avec des portoirs en verre ou en PTFE.
Q: Des plaques comportant un code à barres sont-elles offertes ?
R : Oui, mais seulement en tant qu’accessoire pour les instruments Thermo Scientific Vanquish UHPLC. Cependant, des étiquettes adhésives pré-imprimées peuvent être adaptées aux plaques. Communiquez avec votre représentant Fisher Scientific pour demander des étiquettes spéciales ou des codes à barres.
Les produits de deuxième génération Thermo Scientific WebSeal Plate+ ont un revêtement de densité supérieure (épaisseur de 200 Å) et offrent une meilleure stabilité des solvants ainsi qu’une meilleure reproductibilité. Ils offrent les avantages des plaques en plastique avec les caractéristiques des plaques en verre à moindre coût.
Pour en savoir plus, visitez le site fishersci.com/thermochrom ou fishersci.ca/thermochrom.