Des solutions chimiques plus écologiques pour votre laboratoire
Le concept de chimie verte inclut un ensemble de douze principes qui permettent d’offrir une plus grande durabilité et de limiter l’impact environnemental des procédés chimiques.
Malgré les défis à relever pour respecter ces principes, nous proposons une série de solutions client dans notre gamme de produits de laboratoire qui permettent d’optimiser l’efficacité tout en limitant les effets dangereux pour la santé et l’environnement.
Des solutions pour prévenir les déchets
Le choix est au cœur de ce que nous proposons. La plupart des produits sont disponibles dans une vaste gamme d’options de conditionnement et permettent aux clients de réduire les déchets générés par l’utilisation de petits emballages ou par la nécessité d’éliminer les matériaux indésirables de grands emballages. Pour les produits très réactifs ou sensibles à l’air et à l’humidité, notre système de conditionnement de pointe Acros Organics™ AcroSeal™ protège l’intégrité des produits pour limiter au mieux la mise au rebut de produits chimiques non utilisés. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : fishersci.com/acroseal.
L’EcoSafPak est sans styromousse et conçu par un fabricant certifié par la SFI (Sustainable Forestry Initiative). Les emballages EcoSafPak™ utilisent des inserts de conception Hexacomb pour réduire l’utilisation de matériaux non recyclables. Grâce à ces inserts révolutionnaires, l’emballage extérieur est non seulement durable et robuste, mais aussi entièrement recyclable. Certaines boîtes de bouteilles en verre de produits Fisher Chemical™ (4 x 4 l, 1 x 4 l, 6 x 1 l, 6 x 500 ml, 1 x 2,5 l, 1 x 1 l, 1 x 500 ml, 2 x 4 l, 2 x 1 l et 2 x 500 ml) sont livrées dans des cartons EcoSafPak. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : fishersci.com/ecosafpak.
Le système de distribution de solvants* FisherPak™ constitue un choix idéal si vous réalisez des opérations comportant de grandes quantités de solvants à haute pureté. Il peut être utilisé pour distribuer des solvants tout en assurant une sécurité renforcée, une productivité accrue et un impact environnemental réduit tout au long du processus (du laboratoire à la production).
Le système permet également de réduire la quantité de déchets solides générés dans votre laboratoire : un conteneur FisherPak réutilisable de 200 l peut remplacer 50 bouteilles de quatre litres et le matériel d’emballage associé. Le système de distribution hermétique veille également à ce que les vapeurs ou liquides de solvants inflammables ne soient pas rejetés dans l’environnement. Les conteneurs FisherPak vides sont nettoyés et de nouveau remplis par l’équipe Fisher Scientific™ : cela signifie qu’il n’y a plus aucun rinçage de bouteilles effectué sur place.
Chaque système de distribution de solvants FisherPak est conçu pour répondre aux exigences particulières du laboratoire. Un représentant commercial Fisher Scientific™ vous aidera à déterminer le nombre optimal de conteneurs et d’accessoires nécessaires, y compris :
  • Les types de produits chimiques requis
  • L’utilisation annuelle prévue de chaque produit chimique
  • Les autres exigences spécifiques du site
Contactez votre représentant Fisher Scientific pour prévoir un premier entretien ou rendez-vous sur le site fishersci.com/fisherpak pour en savoir plus. La plupart des solvants/mélanges sont disponibles sur demande.
Certains composés chimiques moins polluants comme le 2-méthyltétrahydrofurane (2-MeTHF) et le méthoxycyclopentane (CPME) sont des alternatives aux solvants tels que le tétrahydrofurane (THF). Ils n’entraînent pas la formation de peroxydes et ne sont pas miscibles dans l’eau, ce qui réduit le volume d’eaux usées et de solvants résiduels.
Le 2-MeTHF et le CPME sont tous deux disponibles sous forme de solvants purs et sont associés à une gamme de réactifs courants dans les solutions préfabriquées. Ils sont également présents dans les emballages AcroSeal et contribuent à réduire davantage le nombre de déchets.
Des alternatives aux éluants binaires de chlorure de méthylène/méthanol et aux autres solvants chlorés utilisés dans les applications de chromatographie sont également disponibles dans l’offre Fisher Chemical. Une alternative au dichlorométhane, utilisée dans les applications de chromatographie en phase normale ou flash, est disponible sous forme d’une solution d’éthanol à l’acétate d’éthyle, 3:1, Fisher Chemical™ Optima™. Des études ont montré que les éluants binaires d’acétate d’éthyl et les alcools sont des substituts appropriés pour la chromatographie.1, 2
Liquides ioniques
Les liquides ioniques constituent également une alternative aux solvants organiques : ils possèdent d’excellentes propriétés de solvatation, ne disposent pas de pression de vapeur mesurable et ne sont pas inflammables. Par conséquent, ils sont plus sûrs et plus écologiques. Les gammes Alfa Aesar™ et Acros Organics™ proposent un vaste choix de liquides ioniques, notamment à base d’imidazolium, de pyridinium, d’ammonium et de pyrrolidinium.
Catalyse
L’utilisation de catalyseurs permet une plus grande sélectivité ainsi qu’une réduction des déchets et des temps de réaction, ce qui permet d’économiser de l’énergie. La gamme Alfa Aesar comprend un vaste éventail de catalyseurs, de sels de métaux précieux et de solutions conçus pour répondre aux exigences les plus strictes, disponibles avec de nombreux niveaux de pureté et de concentration.
La catalyse homogène constitue une excellente solution lorsque des réactions très spécifiques sont souhaitées (telles que des transformations chirales).
En raison de leur sélectivité élevée, les métaux précieux représentent le choix idéal en tant que catalyseurs hétérogènes pour une grande variété de réactions, notamment l’hydrogénation, l’hydrosilylation, l’isomérisation et la carbonylation. Faites votre choix parmi nos ligands chiraux pour les réactions d’hydrogénation asymétrique, nos nouveaux catalyseurs de couplage au palladium, nos catalyseurs hétérogènes à base de métaux du groupe de platine (PGM) ou nos catalyseurs Sponge Nickel.
Aux côtés de nos clients
Nos options de conditionnement, notre gamme de produits ainsi que notre sélection de tailles et de volumes adaptés à vos besoins d’utilisation nous permettent de soutenir les efforts que vous déployez pour optimiser l’efficacité et atténuer les effets dangereux sur la santé et l’environnement. Si vous ne trouvez pas les produits que vous recherchez, nos services spécialisés dans la chimie seront aptes à répondre à vos besoins. Contactez votre représentant commercial Fisher Scientific ou rendez-vous sur le site fishersci.com/scs pour en savoir plus sur nos produits et nos services.
*Destiné uniquement aux clients résidant aux États-Unis, si applicable.
1Taygerly, J. P.; Miller, L. M.; Yee, A.; Peterson, E. A., A convenient guide to help select replacement solvents for dichloromethane in chromatography. Green Chem. 2014, 14, (11), 3 020-3 025.
2MacMillan, D.S.; Murry, J., et al, Replacement of dichloromethane with chromatographic purification: a guide to alternative solvents. Green Chem. 2012, 14, 3 016.
greener-chemical-solutions-laboratory-adv-1-18-101-0508
Contenu fourni par :