accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CHO

CAS RN 78-83-1

IUPAC Nor: 2-methylpropan-1-ol
Synonymes: isobutanol titanium (+4) salt isobutyl alcohol fema number 2179 2-methylpropanoi fermentation butyl alcohol IBA isobutanol or isobutyl alcohol isobutylalkohol aluminum salt isobutyl alcohol I-butyl alcohol
Poids moléculaire (g/mol): 74.12
Formule moléculaire: C4H10O
InChi Key: ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CO
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (26)
  • (17)
Quantité 
  • (10)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
Niveau 
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (2)
  • (9)
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (7)
  • (7)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (11)
  • (11)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (22)
  • (26)
  • (17)
  • (10)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (2)
  • (9)
  • (3)
  • (7)
  • (7)
  • (2)
  • (14)