missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool iso-butylique, ACS, 99%, Spectrum™ chimique
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Iso-Butyl Alcohol |
| CAS % maximal | 1 |
| Quantité | 100 mL |
| Emballage | Bouteille en verre ambrée |
| Résidus après évaporation | 1e-05 |
| Acide titrable | 0,0005 mEq/g |
| Eau | 0.001 |
| Point d’ébullition | 108 °C |
| Pourcentage de pureté | 0.99 |
| Niveau | Réactif |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.