accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClK

CAS RN 7447-40-7

IUPAC Name: potassium chloride
Synonyms: potassium chloride|super K|muriate of potash|klor-con|sylvite|ClK|Kay-EM|KCl|micro-K|slow-K
Molecular Weight (g/mol): 74.55
Molecular Formula: ClK
InChi Key: WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].[K+]
Molecular Weight (g/mol) 
  • (42)
  • (279)
  • (6)
Grade 
  • (24)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (44)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (6)
  • (28)
  • (7)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (5)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (16)
  • (3)
  • (7)
Quantity 
  • (25)
  • (14)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (10)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (11)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (7)
  • (3)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (20)
  • (25)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Physical Form 
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (21)
  • (1)
  • (14)
  • (3)
  • (70)
  • (11)
  • (19)
Percent Purity 
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (20)
  • (3)
  • (1)
  • (13)
  • (15)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (63)
  • (40)
  • (1)
  • (5)
  • (15)
  • (2)
  • (13)
  • (29)
  • (15)
  • (8)
  • (7)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (174)
  • (40)
  • (10)
  • (7)
  • (76)
  • (26)
  • (2)
  • (42)
  • (279)
  • (6)
  • (24)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (44)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (6)
  • (28)
  • (7)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (5)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (16)
  • (3)
  • (7)
  • (25)
  • (14)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (10)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (11)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (7)
  • (3)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (20)
  • (25)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (21)
  • (1)
  • (14)
  • (3)
  • (70)
  • (11)
  • (19)
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (20)
  • (3)
  • (1)
  • (13)
  • (15)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (5)
  • (8)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (27)
  • (1)
  • (33)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (27)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (27)