accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHNHNCH3O

CAS RN 73-31-4

IUPAC Nor: N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
Synonymes: melatonin melatol revital melatonin vivitas melovine nature'S harmony MEL pineal hormone rx balance melatonine
Poids moléculaire (g/mol): 232.28
Formule moléculaire: C13H16N2O2
InChi Key: DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C2NC=C(CCNC(C)=O)C2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (6)
  • (3)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
Forme physique 
  • (5)
  • (2)
  • (6)
Quantité 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
Niveau 
  • (6)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (9)
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)