missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mélatonine, poudre, 96%, Spectrum™ chimique
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Melatonin Powder |
| CAS % maximal | 1 |
| Emballage | Bouteille en verre ambrée |
| Quantité | 500 g |
| Poids moléculaire (g/mol) | 232.27 |
| Pourcentage de pureté | 0.96 |
| Niveau | Non noté |
| Forme physique | Poudre ou solide cireux |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.