accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SCH3O

CAS RN 67-68-5

IUPAC Name: methanesulfinylmethane
Synonyms: dimethyl sulfoxide infiltrina DMSO doligur rimso 100 demasorb caswell no. 381 dolicur dmso - dimethylsulphoxide rimso-50
Molecular Weight (g/mol): 78.13
Molecular Formula: C2H6OS
InChi Key: IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CS(C)=O
Quantity 
  • (1)
  • (1)
  • (23)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (12)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (4)
Grade 
  • (20)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
Percent Purity 
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Boiling Point 
  • (1)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (22)
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (12)
  • (1)
  • (33)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (23)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (12)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (4)
  • (20)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)