missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diméthylsulfoxyde, ACS, 99,9 % min.

Numéro de catalogue. AA36480AP
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA36480AP 500 mL
AA36480K2 1 L
AA36480M1 4 x 1 L
AA36480K7 4 L
AA36480M6 4 x 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. AA36480AP Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 036480AP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 67-68-5 | C₂H₆OS | 78,13 g/mol

Il est utilisé comme dissolvant pour les réactions chimiques impliquant des sels, notamment dans les réactions de FinKelstein et dans d’autres remplacements nucléophiles. Utilisé dans de l’antigel ou des fluides hydratants. Utilisé pour l’oxydation des thiols et des disulfures en acides suifoniques.

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait initialement partie du portefeuille de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article ou la référence SKU d’origine Alfa Aesar n’a pas été modifié dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom de l’IUPAC méthylsulfinylméthane
SOURIRES CS(C)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Dimethyl sulfoxide
Point de fusion 18,4 °C
Nom Remarque Pour analyse, ACS
Couleur Incolore
Densité 1.101 g/mL
Quantité 500 mL
Point d’éclair 87 °C (189 °F)
Forme physique Liquide incolore transparent
Indice de réfraction 1.479
Fourchette de pourcentages d’essai 99.9%
Beilstein 506008
Point d’ébullition 189 °C
Renseignements sur la solubilité Miscible avec de l’eau, de l’éther diéthylique, de l’éthanol, de l’acétone, de l’éther, du tétrachlorure de carbone et de l’acétate d’éthyle.
Poids de formule 78.13
Niveau ACS
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H227
Precautionary Statement P210-P370+P378q-P501c
EINECSNumber 200-664-3
RTECSNumber PV6210000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche