missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfoxyde de diméthyle (pureté à 99+%), MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN19018680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19018680 0.1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN19018680 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219018680
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le diméthylsulfoxyde est utilisé pour améliorer l’absorption cutanée de nombreux produits chimiques.

  • Le sulfoxyde de diméthyle est utilisé pour améliorer l’absorption dermique de nombreux produits chimiques.
  • Un solvant pour de nombreux composés organiques et inorganiques, y compris les gras, les glucides, les colorants, les résines et les polymères.
  • Utilisé dans l’antigel ou les fluides hydrauliques et comme cryoconservateur pour les cultures cellulaires.
  • Utilisé dans l’oxydation des thiols et disulfures en acides sulfoniques.
  • Utilisé comme cosolvent PCR pour aider à améliorer les rendements, surtout en PCR longue.

Identifiants chimiques

CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom de l’IUPAC méthylsulfinylméthane
SOURIRES CS(C)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Dimethyl Sulfoxide
Nom Remarque Pureté à 99+%
Quantité 0.1 L

Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.