accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COH

CAS RN 64-17-5

IUPAC Name: ethanol
Synonyms: ethyl alcohol β-ethanolamine alcohol, diluted denatured alcohol sd-23a caswell no. 426 denatured alcohol sd-39b denatured alcohol sd-39c caswell no. 430 punctilious ethyl alcohol denatured alcohol sd-40m
Molecular Weight (g/mol): 46.07
Molecular Formula: C2H6O
InChi Key: LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCO
Grade 
  • (10)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (24)
  • (5)
  • (30)
  • (1)
  • (1)
  • (99)
  • (2)
  • (10)
Quantity 
  • (40)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (21)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (8)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (26)
  • (2)
  • (1)
  • (56)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (1)
  • (19)
  • (78)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
Color 
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (40)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (14)
  • (1)
  • (2)
Percent Purity 
  • (3)
  • (2)
  • (12)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (14)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (6)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (13)
  • (104)
  • (47)
  • (1)
  • (18)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (24)
  • (5)
  • (30)
  • (1)
  • (1)
  • (99)
  • (2)
  • (10)
  • (40)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (21)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (8)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (26)
  • (2)
  • (1)
  • (56)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (19)
  • (78)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (40)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (14)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (12)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (14)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (7)
  • (8)
  • (3)
  • (1)