accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNNCH3ONCH3O

CAS RN 58-08-2

IUPAC Nor: 1,3,7-trimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Synonymes: caffeine|fioricet|esgic-plus|esgic|cafergot|norgesic|caffine|fiorinal|cafeina|cafeine
Poids moléculaire (g/mol): 194.19
Formule moléculaire: C8H10N4O2
InChi Key: RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
Forme physique 
  • (5)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
Niveau 
  • (2)
  • (1)
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (11)
  • (4)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)