CAS RN 541-91-3
CAS RN 541-91-3
IUPAC Nor:
3-methylcyclopentadecan-1-one
Synonymes:
methylcyclopentadecanone
Poids moléculaire (g/mol):
238.42
Formule moléculaire:
C16H30O
InChi Key:
ALHUZKCOMYUFRB-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC1CCCCCCCCCCCCC(=O)C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Muscone 97.0+%, TCI America™
CAS: 541-91-3 Formule moléculaire: C16H30O Poids moléculaire (g/mol): 238.42 Numéro MDL: MFCD00211114 Clé InChI: ALHUZKCOMYUFRB-UHFFFAOYNA-N Synonyme: muscone,3-methylcyclopentadecanone,muskone,methylexaltone,moschus ketone,cyclopentadecanone, 3-methyl,3-methyl-1-cyclopentadecanone,5-methyl-1-cyclopentadecanone,fema no. 3434,3-methyl-cyclopentadecanone CID PubChem: 10947 Nom IUPAC: 3-methylcyclopentadecan-1-one SMILES: CC1CCCCCCCCCCCCC(=O)C1