accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClNH2NH2HN

CAS RN 50-01-1

IUPAC Nor: hydrogen guanidine chloride
Synonymes: guanidine
Poids moléculaire (g/mol): 95.53
Formule moléculaire: CH6ClN3
InChi Key: PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NC(N)=N
Quantité 
  • (11)
  • (2)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
Forme physique 
  • (8)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (6)
  • (10)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (7)
  • (4)
Niveau 
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (6)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (18)
  • (4)
  • (2)
  • (7)
  • (17)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (20)
  • (11)
  • (2)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (6)
  • (10)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (7)
  • (4)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (2)