accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOHOHO

CAS RN 446-72-0

IUPAC Nor: 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Synonymes: genistein genisteol genestein differenol A 4,5,7-trihydroxy iso-flavone prunetol genisterin 7-trihydroxyisoflavone 4',5 sophoricol
Poids moléculaire (g/mol): 270.24
Formule moléculaire: C15H10O5
InChi Key: TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Forme physique 
  • (3)
  • (4)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Niveau 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)