accessibility menu, dialog, popup

UserName

KHO(R)OH(R)OH(S)OH(R)OHOO

CAS RN 299-27-4

IUPAC Nor: potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
Synonymes: potassium gluconate
Poids moléculaire (g/mol): 234.25
Formule moléculaire: C6H11KO7
InChi Key: HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
SMILES: [K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (5)
  • (5)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (4)
  • (4)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (3)
  • (2)
  • (1)
Niveau 
  • (1)
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)