missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Calbiochem™ Acide D-gluconique, sel de potassium

Numéro de catalogue. 346125100GM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
346125100GM Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 346125100GM Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 346125100GM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Existe comme un mélange d’équilibre d’acide libre et de lactone en solution

  • L’acide D-gluconique est un acide aldonique formé par l’oxydation du carbone carbonyle du glucose chez les micro-organismes, les plantes et les animaux
  • En solution, il existe comme un mélange d’équilibre d’acide libre et de lactone

Spécifications

CAS 299-27-4
Couleur Blanc
Poids moléculaire (g/mol) 234.3 g/mol
Forme physique Solide