accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaOHPOHOO

CAS RN 10049-21-5

IUPAC Name: sodium phosphoric acid hydrate
Synonyms: sodium phosphoric acid hydrate
Molecular Weight (g/mol): 139
Molecular Formula: H5NaO5P
InChi Key: BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.[Na+].OP(O)(O)=O
Quantity 
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (17)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Grade 
  • (9)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (9)
  • (1)
  • (3)
  • (56)
Percent Purity 
  • (10)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (9)
  • (2)
  • (13)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Physical Form 
  • (3)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (17)
  • (2)
  • (2)
  • (8)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (29)
  • (22)
  • (8)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (6)
  • (22)
  • (2)
  • (15)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (17)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (3)
  • (56)
  • (10)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (9)
  • (2)
  • (13)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (17)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (2)