missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Phosphate de sodium, monobasique, monohydrate, qualité biologie moléculaire, Calbiochimie™,

Numéro de catalogue. 567549250GM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
567549250GM 250 g Bouteille en verre
5675491KG 1 kg Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 567549250GM Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 567549250GM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10049-21-5
Formule moléculaire H5NaO5P
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
Numéro MDL MFCD00149208
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme NaH2PO4
PubChem CID 516949
Nom de l’IUPAC Hydrate d’acide phosphorique de sodium
SOURIRES O.[Na+].OP(O)(O)=O

Spécifications

Couleur Blanc
Quantité 250 g
Emballage Bouteille en verre
Pourcentage de pureté ≥99% (Titration)
Niveau Biologie moléculaire