accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClFeH2OH2OH2OH2OH2OH2O

CAS RN 10025-77-1

IUPAC Nor: iron(3+) hexahydrate trichloride
Synonymes: iron(3+) hexahydrate trichloride
Poids moléculaire (g/mol): 270.29
Formule moléculaire: Cl3FeH12O6
InChi Key: NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (94)
  • (5)
Niveau 
  • (18)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (26)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (6)
  • (8)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
Quantité 
  • (12)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (13)
  • (13)
  • (1)
Forme physique 
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (9)
  • (8)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (12)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (4)
  • (10)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (16)
  • (14)
  • (2)
  • (5)
  • (9)
  • (15)
  • (5)
  • (42)
  • (14)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (18)
  • (94)
  • (5)
  • (18)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (26)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (6)
  • (8)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (12)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (13)
  • (13)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (9)
  • (8)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (12)
  • (1)
  • (4)
  • (10)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (12)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)