missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol 98.0+%, TCI America™
$260.97 - $782.90
Identifiants chimiques
| CAS | 80655-81-8 |
|---|---|
| Molecular Formula | C20H12Br2O2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 444.12 |
| MDL Number | MFCD00798290 |
| InChI Key | OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 222842 |
| IUPAC Name | 6,6'-dibromo-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol |
| SMILES | OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1C1=C(O)C=CC2=CC(Br)=CC=C12 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
D27301G
|
TCI America
D27301G |
1 g |
chaque for $260.97
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
D27305G
|
TCI America
D27305G |
5 g |
chaque for $782.90
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 80655-81-8 | |
| 444.12 | |
| OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N | |
| 6,6'-dibromo-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol |
| C20H12Br2O2 | |
| MFCD00798290 | |
| 222842 | |
| OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1C1=C(O)C=CC2=CC(Br)=CC=C12 |
Spécifications
| 80655-81-8 | |
| MFCD00798290 | |
| (S)-(+)-6,6′C-Dibromo-2,2′C-dihydroxy-1,1′C-binaphthyl | |
| OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1C1=C(O)C=CC2=CC(Br)=CC=C12 | |
| 444.12 | |
| 444.12 | |
| Crystalline Powder |
| C20H12Br2O2 | |
| 1 g | |
| OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N | |
| 6,6'-dibromo-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol | |
| 222842 | |
| ≥98.0% (HPLC) | |
| (S)-(+)-6,6′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No