missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-3-Phenylcyclohexanone 97.0+%, TCI America™
$147.25 - $900.33
Identifiants chimiques
| CAS | 34993-51-6 |
|---|---|
| Molecular Formula | C12H14O |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.24 |
| MDL Number | MFCD08276410 |
| InChI Key | CJAUDSQXFVZPTO-UHFFFAOYNA-N |
| PubChem CID | 11041212 |
| IUPAC Name | 3-phenylcyclohexan-1-one |
| SMILES | O=C1CCCC(C1)C1=CC=CC=C1 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
P1499100MG
|
TCI America
P1499100MG |
100 mg |
chaque for $147.25
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
P14991G
|
TCI America
P14991G |
1 g |
chaque for $900.33
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 34993-51-6 | |
| 174.24 | |
| CJAUDSQXFVZPTO-UHFFFAOYNA-N | |
| 3-phenylcyclohexan-1-one |
| C12H14O | |
| MFCD08276410 | |
| 11041212 | |
| O=C1CCCC(C1)C1=CC=CC=C1 |
Spécifications
| 34993-51-6 | |
| C12H14O | |
| 100 mg | |
| O=C1CCCC(C1)C1=CC=CC=C1 | |
| 174.24 | |
| 174.24 | |
| Liquid |
| Yellow | |
| MFCD08276410 | |
| CJAUDSQXFVZPTO-UHFFFAOYNA-N | |
| 3-phenylcyclohexan-1-one | |
| 11041212 | |
| ≥97.0% (GC) | |
| (R)-3-Phenylcyclohexanone |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Refrigerator