missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenolphthalein, 1% (w/v) in 60% (v/v) Isopropyl Alcohol, Neutralized, Ricca Chemical
$67.06 - $214.75
Spécifications
| Chemical Name or Material | Phenolphthalein |
|---|---|
| CAS | 67-63-0,7732-18-5,77-09-8 |
| Percent Purity | 1% W/V |
| Grade | Indicator |
| Packaging | Natural Poly Bottle |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantité | ||||
|
5625-64
|
Ricca Chemical Company
562564 |
120 mL | Natural Poly Bottle |
chaque for $67.06
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
5625-616
|
Ricca Chemical Company
5625616 |
500 mL | Natural Poly Bottle |
chaque for $119.69
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
R56256001A
|
Ricca Chemical Company
R56256001A |
1 L | Natural Poly Bottle |
chaque for $214.75
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Spécifications
| Phenolphthalein | |
| 1% W/V | |
| Natural Poly Bottle | |
| 8 |
| 67-63-0,7732-18-5,77-09-8 | |
| Indicator | |
| Colorless to Pink | |
| Liquid |