missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Methyl-1-naphthylmethylamine 98.0+%, TCI America™
$63.38 - $192.00
Identifiants chimiques
| CAS | 14489-75-9 |
|---|---|
| Molecular Formula | C12H13N |
| Molecular Weight (g/mol) | 171.243 |
| MDL Number | MFCD00144934 |
| InChI Key | MQRIUFVBEVFILS-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 1-(Methylaminomethyl)naphthalene |
| PubChem CID | 84474 |
| IUPAC Name | N-methyl-1-naphthalen-1-ylmethanamine |
| SMILES | CNCC1=CC=CC2=CC=CC=C21 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
M09831G
|
TCI America
M09831G |
1 g |
chaque for $63.38
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
M09835G
|
TCI America
M09835G |
5 g |
chaque for $192.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 14489-75-9 | |
| 171.243 | |
| MQRIUFVBEVFILS-UHFFFAOYSA-N | |
| 84474 | |
| CNCC1=CC=CC2=CC=CC=C21 |
| C12H13N | |
| MFCD00144934 | |
| 1-(Methylaminomethyl)naphthalene | |
| N-methyl-1-naphthalen-1-ylmethanamine |
Spécifications
| 14489-75-9 | |
| 120°C | |
| MFCD00144934 | |
| 1-(Methylaminomethyl)naphthalene | |
| CNCC1=CC=CC2=CC=CC=C21 | |
| 171.243 | |
| 171.24 | |
| Liquid |
| Yellow | |
| C12H13N | |
| 1 g | |
| MQRIUFVBEVFILS-UHFFFAOYSA-N | |
| N-methyl-1-naphthalen-1-ylmethanamine | |
| 84474 | |
| ≥98.0% (T) | |
| N-Methyl-1-naphthylmethylamine |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No