missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Le Modin de Dulbecco. de Eagle's Med., avec L-Glut. et 4,5g/L de glucose, 10x1L
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | DMEM Media |
| Sans additif | Pas de bicarbonate de sodium |
| Quantité | 10 x 1 L |
| Contenu et stockage | 2° à 8 °C |