missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Microfiltration Assembly Component Parts
Components for Ultra-ware™ microfiltration assembly
$229.96 - $917.77
Spécifications
| For Use With (Equipment) | Ultra-ware microfiltration assembly with PTFE-faced fritted glass support |
|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Type | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Type | Prix | Quantité | |||||
|
K953777-0001
|
DWK Life Sciences
9537770001 |
Support Base (47 mm) |
chaque for $917.77
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
K953801-0090
|
DWK Life Sciences
9538010090 |
Support Base (90 mm) |
caisse for $896.90
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
K953776-0000
|
DWK Life Sciences
9537760000 |
Funnel |
chaque for $446.43
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
K953753-0000
|
DWK Life Sciences
9537530000 |
Clamp |
chaque for $229.96
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Spécifications
| Ultra-ware microfiltration assembly with PTFE-faced fritted glass support |