missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell KleenGuard™ A30 Coveralls with Elastic Back, Wrists, Ankles, Attached Hood
Limited-use coveralls designed to protect against hazardous dry particles, aerosols and low-hazardous limited liquid splash.
$222.78 - $286.10
Spécifications
| Product Type | General Purpose Coveralls |
|---|---|
| Gender | Unisex |
| Material | SMS Fabric |
| Color | White |
| Disposable | Limited-use |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantité | |||||
|
29-638-1602
|
Ansell
46116 |
3X-Large |
caisse de 21 chaque for $286.10
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
29-638-1601
|
Ansell
46115 |
2X-Large |
caisse de 25 chaque for $229.61
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
29-638-1599
|
Ansell
46113 |
Large |
caisse de 25 chaque for $232.70
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
29-638-1600
|
Ansell
46114 |
X-Large |
caisse de 25 chaque for $230.75
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
29-638-1598
|
Ansell
46112 |
Medium |
caisse de 25 chaque for $237.26
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-170-388F
|
Ansell
46117 |
4X-Large |
caisse de 21 chaque for $222.78
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Air permeable SMS fabric incorporates a web of microfibers that filter particulates and water-based liquids
- Suitable for many applications including pharmaceutical research and food processing
- Provides protection from low-hazardous particles and liquids
- Strong and abrasion-resistant
- Suitable for multiple wearings
- Seamless front to provide more protection in the primary exposure areas
- Zipper front with 1 in. (2.5 cm) flap
- Elastic back, wrists, ankles, and attached hood
Spécifications
| General Purpose Coveralls | |
| SMS Fabric | |
| Limited-use | |
| Elastic | |
| Attached | |
| Non-sterile | |
| Elastic | |
| KleenGuard™ A30 |
| Unisex | |
| White | |
| Elastic | |
| Hooded | |
| Front Zipper | |
| Particle, Liquid | |
| NFPA 99 | |
| Pharmaceutical Research, Aerospace, Maintenance, General Manufacturing, Food |