Learn More
Thermo Scientific™ Hydrocortisone butyrate
Identifiants chimiques
| CAS | 13609-67-1 |
|---|---|
| Molecular Formula | C25H36O6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 432.56 |
| InChI Key | BMCQMVFGOVHVNG-TUFAYURCSA-N |
| IUPAC Name | (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-10-hydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl butanoate |
| SMILES | CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
AC465050010
|
Thermo Scientific™
465050010 |
1 g |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
AC465050050
|
Thermo Scientific™
465050050 |
5 g |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
AC465052500
|
Thermo Scientific™
465052500 |
250 mg |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| 13609-67-1 | |
| 432.56 | |
| (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-10-hydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl butanoate |
| C25H36O6 | |
| BMCQMVFGOVHVNG-TUFAYURCSA-N | |
| CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
Spécifications
| 13609-67-1 | |
| 1 g | |
| CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO | |
| 432.56 | |
| Hydrocortisone butyrate |
| C25H36O6 | |
| BMCQMVFGOVHVNG-TUFAYURCSA-N | |
| (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-10-hydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl butanoate | |
| 432.55 |
Sécurité et manipulation
GHS H Statement Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 237-093-4
RUO â Research Use Only