missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ DMEM/HAUTE poudre

Numéro de catalogue. SH3000303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
2 x 5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH3000303 10 L
SH3000302 2 x 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. SH3000303 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30003.03
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Soutient la croissance en culture cellulaire et les processus de biofabrication avec des milieux en poudre DMEM à haute teneur en glucose. HyClone™ DMEM/HIGH Powdered Media est fabriqué selon ISO des procédés 9001.

  • Formulations de médias classiques de haute qualité dans un emballage pratique
  • Fabriqué dans des installations conformes aux normes cGMP (21 CFR 820) et certifiées ISO9001.
  • Des procédés de fabrication rigoureux assurent la cohérence des lots –à –l’autre

Spécifications

Classification None
Forme Poudre
Type de produit DMEM/Glycémie élevée avec L-glutamine, sans pyruvate de sodium
Méthode de stérilisation Non stériles
Avec additifs Glutamine, Glucose
Sans additif Sans pyruvate de sodium, Pas de bicarbonate de sodium
Quantité 10 L
Certifications/Conformité cGMP et ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8 °C, à l’écart de la lumière et de l’humidité