missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethylene 95.0+%, TCI America™
$89.48 - $781.03
Identifiants chimiques
| CAS | 963-15-5 |
|---|---|
| Molecular Formula | C14H12O4S2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 308.366 |
| MDL Number | MFCD00010140 |
| InChI Key | YGBXMKGCEHIWMO-QXMHVHEDSA-N |
| PubChem CID | 5383944 |
| IUPAC Name | [(Z)-2-(benzenesulfonyl)ethenyl]sulfonylbenzene |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C=CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
B15731G
|
TCI America
B15731G |
1 g |
chaque for $89.48
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
B15735G
|
TCI America
B15735G |
5 g |
chaque for $260.97
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
B157325G
|
TCI America
B157325G |
25 g |
chaque for $781.03
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 963-15-5 | |
| 308.366 | |
| YGBXMKGCEHIWMO-QXMHVHEDSA-N | |
| [(Z)-2-(benzenesulfonyl)ethenyl]sulfonylbenzene |
| C14H12O4S2 | |
| MFCD00010140 | |
| 5383944 | |
| C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C=CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2 |
Spécifications
| 963-15-5 | |
| White-Yellow | |
| MFCD00010140 | |
| YGBXMKGCEHIWMO-QXMHVHEDSA-N | |
| [(Z)-2-(benzenesulfonyl)ethenyl]sulfonylbenzene | |
| 5383944 | |
| ≥95.0% (HPLC) | |
| cis-1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethylene |
| 101°C | |
| C14H12O4S2 | |
| 1 g | |
| C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C=CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2 | |
| 308.366 | |
| 308.37 | |
| Crystalline Powder |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No