missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloranilic Acid Lanthanum(III) Salt Decahydrate 98.0+%, TCI America™
92,41 $ - 269,52 $
Identifiants chimiques
| CAS | 32607-23-1 |
|---|---|
| Molecular Formula | C18H6Cl6La2O12 |
| Molecular Weight (g/mol) | 904.745 |
| MDL Number | MFCD00135764 |
| InChI Key | GGKWUCDKAJOTCW-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | chloranilic acid lanthanum salt, chloranilic acid, lanthanum salt |
| PubChem CID | 126959841 |
| IUPAC Name | 2,5-dichloro-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione;lanthanum |
| SMILES | C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O.C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O.C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O.[La].[La] |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
C00795G
|
TCI America
C00795G |
5 g |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
C007925G
|
TCI America
C007925G |
25 g |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 32607-23-1 | |
| 904.745 | |
| GGKWUCDKAJOTCW-UHFFFAOYSA-N | |
| 126959841 | |
| C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O.C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O.C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O.[La].[La] |
| C18H6Cl6La2O12 | |
| MFCD00135764 | |
| chloranilic acid lanthanum salt, chloranilic acid, lanthanum salt | |
| 2,5-dichloro-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione;lanthanum |
Spécifications
| Black | |
| Crystalline Powder | |
| C18H6Cl6La2O12 | |
| chloranilic acid lanthanum salt, chloranilic acid, lanthanum salt | |
| C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O.C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O.C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O.[La].[La] | |
| 904.745 | |
| 898.70 | |
| Chloranilic Acid Lanthanum(III) Salt Decahydrate |
| 32607-23-1 | |
| 5 g | |
| MFCD00135764 | |
| GGKWUCDKAJOTCW-UHFFFAOYSA-N | |
| 2,5-dichloro-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione;lanthanum | |
| 126959841 | |
| ≥98.0% (T) |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : Yes