missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amorolfine Hydrochloride 98.0+%, TCI America™
$136.69 - $411.98
Identifiants chimiques
| CAS | 78613-38-4 |
|---|---|
| Molecular Formula | C21H36ClNO |
| Molecular Weight (g/mol) | 353.975 |
| MDL Number | MFCD00903738 |
| InChI Key | XZKWIPVTHGWDCF-KUZYQSSXSA-N |
| Synonym | amorolfine hydrochloride, amorolfine hcl, loceryl, curanail, locetar, odenil, amorolfin, pekiron, amorolfine hydrochloride jan |
| PubChem CID | 54259 |
| ChEBI | CHEBI:59649 |
| IUPAC Name | (2R,6S)-2,6-dimethyl-4-[2-methyl-3-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]propyl]morpholine;hydrochloride |
| SMILES | CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CC(C)CN2CC(OC(C2)C)C.Cl |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
A2161200MG
|
TCI America
A2161200MG |
200 mg |
chaque for $136.69
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
A21611G
|
TCI America
A21611G |
1 g |
chaque for $411.98
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 78613-38-4 | |
| 353.975 | |
| XZKWIPVTHGWDCF-KUZYQSSXSA-N | |
| 54259 | |
| (2R,6S)-2,6-dimethyl-4-[2-methyl-3-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]propyl]morpholine;hydrochloride |
| C21H36ClNO | |
| MFCD00903738 | |
| amorolfine hydrochloride, amorolfine hcl, loceryl, curanail, locetar, odenil, amorolfin, pekiron, amorolfine hydrochloride jan | |
| CHEBI:59649 | |
| CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CC(C)CN2CC(OC(C2)C)C.Cl |
Spécifications
| 78613-38-4 | |
| C21H36ClNO | |
| 200 mg | |
| XZKWIPVTHGWDCF-KUZYQSSXSA-N | |
| (2R,6S)-2,6-dimethyl-4-[2-methyl-3-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]propyl]morpholine;hydrochloride | |
| 54259 | |
| 353.98 | |
| Crystalline Powder |
| White-Yellow | |
| MFCD00903738 | |
| amorolfine hydrochloride, amorolfine hcl, loceryl, curanail, locetar, odenil, amorolfin, pekiron, amorolfine hydrochloride jan | |
| CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CC(C)CN2CC(OC(C2)C)C.Cl | |
| 353.975 | |
| CHEBI:59649 | |
| ≥98.0% (T) | |
| Amorolfine Hydrochloride |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No