missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxyphenylacetic Anhydride 98.0+%, TCI America™
$128.98 - $1293.72
Identifiants chimiques
| CAS | 3951-10-8 |
|---|---|
| Molecular Formula | C18H18O5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 314.34 |
| MDL Number | MFCD00059089 |
| InChI Key | KYCAEIXHUXBNTQ-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 14086930 |
| IUPAC Name | [2-(4-methoxyphenyl)acetyl] 2-(4-methoxyphenyl)acetate |
| SMILES | COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)OC(=O)CC2=CC=C(C=C2)OC |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
M096825G
|
TCI America
M096825G |
25 g |
chaque for $128.98
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
M0968500G
|
TCI America
M0968500G |
500 g |
chaque for $1,293.72
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 3951-10-8 | |
| 314.34 | |
| KYCAEIXHUXBNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
| [2-(4-methoxyphenyl)acetyl] 2-(4-methoxyphenyl)acetate |
| C18H18O5 | |
| MFCD00059089 | |
| 14086930 | |
| COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)OC(=O)CC2=CC=C(C=C2)OC |
Spécifications
| 3951-10-8 | |
| White-Yellow | |
| MFCD00059089 | |
| KYCAEIXHUXBNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
| [2-(4-methoxyphenyl)acetyl] 2-(4-methoxyphenyl)acetate | |
| 14086930 | |
| ≥98.0% (T) | |
| 4-Methoxyphenylacetic Anhydride |
| 76°C | |
| C18H18O5 | |
| 25 g | |
| COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)OC(=O)CC2=CC=C(C=C2)OC | |
| 314.34 | |
| 314.34 | |
| Crystalline Powder |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No