missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Aminomethyl)piperidine 98.0+%, TCI America™
$203.17 - $1849.14
Identifiants chimiques
| CAS | 7144-05-0 |
|---|---|
| Molecular Formula | C6H14N2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.192 |
| MDL Number | MFCD00006007 |
| InChI Key | LTEKQAPRXFBRNN-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 4-aminomethyl piperidine, 4-piperidinemethanamine, 4-aminomethylpiperidine, 4-piperidylmethylamine, 4-amionomethyl piperidine, piperidine, 4-aminomethyl, piperidin-4-yl methanamine, 1-piperidin-4-ylmethanamine, 1-piperidin-4-yl methanamine |
| PubChem CID | 23527 |
| IUPAC Name | piperidin-4-ylmethanamine |
| SMILES | C1CNCCC1CN |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
A033125G
|
TCI America
A033125G |
25 g |
chaque for $203.17
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
A0331500G
|
TCI America
A0331500G |
500 g |
chaque for $1,849.14
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 7144-05-0 | |
| 114.192 | |
| LTEKQAPRXFBRNN-UHFFFAOYSA-N | |
| 23527 | |
| C1CNCCC1CN |
| C6H14N2 | |
| MFCD00006007 | |
| 4-aminomethyl piperidine, 4-piperidinemethanamine, 4-aminomethylpiperidine, 4-piperidylmethylamine, 4-amionomethyl piperidine, piperidine, 4-aminomethyl, piperidin-4-yl methanamine, 1-piperidin-4-ylmethanamine, 1-piperidin-4-yl methanamine | |
| piperidin-4-ylmethanamine |
Spécifications
| 7144-05-0 | |
| 92°C | |
| MFCD00006007 | |
| 3259 | |
| LTEKQAPRXFBRNN-UHFFFAOYSA-N | |
| piperidin-4-ylmethanamine | |
| 23527 | |
| ≥98.0% (GC,T) | |
| 4-(Aminomethyl)piperidine |
| White | |
| C6H14N2 | |
| 25 g | |
| 4-aminomethyl piperidine, 4-piperidinemethanamine, 4-aminomethylpiperidine, 4-piperidylmethylamine, 4-amionomethyl piperidine, piperidine, 4-aminomethyl, piperidin-4-yl methanamine, 1-piperidin-4-ylmethanamine, 1-piperidin-4-yl methanamine | |
| C1CNCCC1CN | |
| 114.192 | |
| 114.19 | |
| Crystalline Lumps |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : Yes