missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Propylvaleric Acid 99.0+%, TCI America™
89,48 $ - 661,75 $
Identifiants chimiques
| CAS | 99-66-1 |
|---|---|
| Molecular Formula | C8H16O2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 144.21 |
| MDL Number | MFCD00002672 |
| InChI Key | NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | valproic acid, dipropylacetic acid, depakene, depakine, 2-propylvaleric acid, ergenyl, di-n-propylacetic acid, valproate, mylproin, pentanoic acid, 2-propyl |
| PubChem CID | 3121 |
| ChEBI | CHEBI:39867 |
| IUPAC Name | 2-propylpentanoic acid |
| SMILES | CCCC(CCC)C(O)=O |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
P082325ML
|
TCI America
P082325ML |
25 mL |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
P0823100ML
|
TCI America
P0823100ML |
100 mL |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
P0823500ML
|
TCI America
P0823500ML |
500 mL |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 99-66-1 | |
| 144.21 | |
| NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N | |
| 3121 | |
| 2-propylpentanoic acid |
| C8H16O2 | |
| MFCD00002672 | |
| valproic acid, dipropylacetic acid, depakene, depakine, 2-propylvaleric acid, ergenyl, di-n-propylacetic acid, valproate, mylproin, pentanoic acid, 2-propyl | |
| CHEBI:39867 | |
| CCCC(CCC)C(O)=O |
Spécifications
| 99-66-1 | |
| 220°C | |
| MFCD00002672 | |
| valproic acid, dipropylacetic acid, depakene, depakine, 2-propylvaleric acid, ergenyl, di-n-propylacetic acid, valproate, mylproin, pentanoic acid, 2-propyl | |
| CCCC(CCC)C(O)=O | |
| 144.21 | |
| CHEBI:39867 | |
| ≥99.0% (GC,T) | |
| 2-Propylvaleric Acid |
| Yellow | |
| C8H16O2 | |
| 25 mL | |
| NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-propylpentanoic acid | |
| 3121 | |
| 144.21 | |
| Liquid |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'rtecsNumber' : YV7875000
missing translation for 'tsca' : No