missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluoroadenosine 96.0+%, TCI America™
$132.35 - $527.52
Identifiants chimiques
| CAS | 146-78-1 |
|---|---|
| Molecular Formula | C10H12FN5O4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 285.24 |
| MDL Number | MFCD00866394 |
| InChI Key | HBUBKKRHXORPQB-SBTUYZBDNA-N |
| Synonym | 2-fluoroadenosine, adenosine, 2-fluoro, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-2-fluoro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-amino-2-fluoro-9-beta-d-ribofuranosylpurine, 2-far, 2-fas, unii-0s67290crj, 2-6-amino-2-fluoro-purin-9-yl-5-hydroxymethyl-tetrahydro-furan-3,4-diol, purine, 6-amino-2-fluoro-9-beta-d-ribofuranosyl, 2'-fluoroadenosine |
| PubChem CID | 8975 |
| ChEBI | CHEBI:39740 |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| SMILES | NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC(F)=N1 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
F0656200MG
|
TCI America
F0656200MG |
200 mg |
chaque for $132.35
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
F06561G
|
TCI America
F06561G |
1 g |
chaque for $527.52
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 146-78-1 | |
| 285.24 | |
| HBUBKKRHXORPQB-SBTUYZBDNA-N | |
| 8975 | |
| (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| C10H12FN5O4 | |
| MFCD00866394 | |
| 2-fluoroadenosine, adenosine, 2-fluoro, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-2-fluoro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-amino-2-fluoro-9-beta-d-ribofuranosylpurine, 2-far, 2-fas, unii-0s67290crj, 2-6-amino-2-fluoro-purin-9-yl-5-hydroxymethyl-tetrahydro-furan-3,4-diol, purine, 6-amino-2-fluoro-9-beta-d-ribofuranosyl, 2'-fluoroadenosine | |
| CHEBI:39740 | |
| NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC(F)=N1 |
Spécifications
| 146-78-1 | |
| White-Yellow | |
| MFCD00866394 | |
| 2-fluoroadenosine, adenosine, 2-fluoro, 2r,3r,4s,5r-2-6-amino-2-fluoro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-amino-2-fluoro-9-beta-d-ribofuranosylpurine, 2-far, 2-fas, unii-0s67290crj, 2-6-amino-2-fluoro-purin-9-yl-5-hydroxymethyl-tetrahydro-furan-3,4-diol, purine, 6-amino-2-fluoro-9-beta-d-ribofuranosyl, 2'-fluoroadenosine | |
| NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC(F)=N1 | |
| 285.24 | |
| CHEBI:39740 | |
| ≥96.0% (HPLC,T) | |
| 2-Fluoroadenosine |
| 200°C | |
| C10H12FN5O4 | |
| 200 mg | |
| HBUBKKRHXORPQB-SBTUYZBDNA-N | |
| (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol | |
| 8975 | |
| 285.24 | |
| Crystalline Powder |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'rtecsNumber' : AU7386000
missing translation for 'tsca' : No