missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol 98.0+%, TCI America™
$127.07 - $452.41
Identifiants chimiques
| CAS | 141483-15-0 |
|---|---|
| Molecular Formula | C7H4F4O |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.10 |
| MDL Number | MFCD00061286 |
| InChI Key | MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenol, 4-fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenol, phenol, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-cresol, pubchem4145, intermediates-zcf02079, acmc-1c6g6, ksc495m9p, 5-trifluoromethyl-2-fluorophenol |
| PubChem CID | 518888 |
| IUPAC Name | 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol |
| SMILES | OC1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
F07805G
|
TCI America
F07805G |
5 g |
chaque for $127.07
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
F078025G
|
TCI America
F078025G |
25 g |
chaque for $452.41
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 141483-15-0 | |
| 180.10 | |
| MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N | |
| 518888 | |
| OC1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F |
| C7H4F4O | |
| MFCD00061286 | |
| 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenol, 4-fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenol, phenol, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-cresol, pubchem4145, intermediates-zcf02079, acmc-1c6g6, ksc495m9p, 5-trifluoromethyl-2-fluorophenol | |
| 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol |
Spécifications
| 141483-15-0 | |
| C7H4F4O | |
| 5 g | |
| 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenol, 4-fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenol, phenol, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-cresol, pubchem4145, intermediates-zcf02079, acmc-1c6g6, ksc495m9p, 5-trifluoromethyl-2-fluorophenol | |
| OC1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F | |
| 180.10 | |
| 180.10 | |
| Liquid |
| 146°C | |
| MFCD00061286 | |
| 1993 | |
| MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol | |
| 518888 | |
| ≥98.0% (GC,T) | |
| 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No