missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol 98.0+%, TCI America™
128,62 $ - 676,65 $
Identifiants chimiques
| CAS | 91-04-3 |
|---|---|
| Molecular Formula | C9H12O3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.192 |
| MDL Number | MFCD00004619 |
| InChI Key | KUMMBDBTERQYCG-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 2,6-bis hydroxymethyl-4-methylphenol, 2,6-bis hydroxymethyl-p-cresol, 2,6-dimethylol-p-cresol, 2-hydroxy-5-methyl-1,3-phenylene dimethanol, 2,6-dimethylol-4-methylphenol, 2,6-di hydroxymethyl-p-cresol, 1,3-benzenedimethanol, 2-hydroxy-5-methyl, 2-hydroxy-5-methyl-1,3-benzenedimethanol, 3,5-bis hydroxymethyl-p-cresol, alpha1,alpha,2-trihydroxymesitylene |
| PubChem CID | 7039 |
| IUPAC Name | 2,6-bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol |
| SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)CO)O)CO |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
B152525G
|
TCI America
B152525G |
25 g |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
B1525250G
|
TCI America
B1525250G |
250 g |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 91-04-3 | |
| 168.192 | |
| KUMMBDBTERQYCG-UHFFFAOYSA-N | |
| 7039 | |
| CC1=CC(=C(C(=C1)CO)O)CO |
| C9H12O3 | |
| MFCD00004619 | |
| 2,6-bis hydroxymethyl-4-methylphenol, 2,6-bis hydroxymethyl-p-cresol, 2,6-dimethylol-p-cresol, 2-hydroxy-5-methyl-1,3-phenylene dimethanol, 2,6-dimethylol-4-methylphenol, 2,6-di hydroxymethyl-p-cresol, 1,3-benzenedimethanol, 2-hydroxy-5-methyl, 2-hydroxy-5-methyl-1,3-benzenedimethanol, 3,5-bis hydroxymethyl-p-cresol, alpha1,alpha,2-trihydroxymesitylene | |
| 2,6-bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol |
Spécifications
| 91-04-3 | |
| C9H12O3 | |
| 25 g | |
| KUMMBDBTERQYCG-UHFFFAOYSA-N | |
| 2,6-bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol | |
| 7039 | |
| ≥98.0% (GC) | |
| 2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol |
| 126°C | |
| MFCD00004619 | |
| 2,6-bis hydroxymethyl-4-methylphenol, 2,6-bis hydroxymethyl-p-cresol, 2,6-dimethylol-p-cresol, 2-hydroxy-5-methyl-1,3-phenylene dimethanol, 2,6-dimethylol-4-methylphenol, 2,6-di hydroxymethyl-p-cresol, 1,3-benzenedimethanol, 2-hydroxy-5-methyl, 2-hydroxy-5-methyl-1,3-benzenedimethanol, 3,5-bis hydroxymethyl-p-cresol, alpha1,alpha,2-trihydroxymesitylene | |
| CC1=CC(=C(C(=C1)CO)O)CO | |
| 168.192 | |
| 168.19 | |
| Crystalline Powder |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ6440000
missing translation for 'tsca' : Yes