missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Dibromo-5-tetradecylbenzene 97.0+%, TCI America™
$250.28 - $806.64
Identifiants chimiques
| CAS | 157761-91-6 |
|---|---|
| Molecular Formula | C20H32Br2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 432.284 |
| InChI Key | DEEYQDRVVZEMDY-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 101945988 |
| IUPAC Name | 1,3-dibromo-5-tetradecylbenzene |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC1=CC(=CC(=C1)Br)Br |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
D52581G
|
TCI America
D52581G |
1 g |
chaque for $250.28
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
D52585G
|
TCI America
D52585G |
5 g |
chaque for $806.64
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 157761-91-6 | |
| 432.284 | |
| 101945988 | |
| CCCCCCCCCCCCCCC1=CC(=CC(=C1)Br)Br |
| C20H32Br2 | |
| DEEYQDRVVZEMDY-UHFFFAOYSA-N | |
| 1,3-dibromo-5-tetradecylbenzene |
Spécifications
| 157761-91-6 | |
| 210°C | |
| 1 g | |
| CCCCCCCCCCCCCCC1=CC(=CC(=C1)Br)Br | |
| 432.284 | |
| 432.28 | |
| Crystalline Powder |
| 37°C | |
| C20H32Br2 | |
| DEEYQDRVVZEMDY-UHFFFAOYSA-N | |
| 1,3-dibromo-5-tetradecylbenzene | |
| 101945988 | |
| ≥97.0% (GC) | |
| 1,3-Dibromo-5-tetradecylbenzene |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No