Obtenez un cube de congélation à l’achat de cryotubes Fisherbrand
À l’achat d’une caisse de tubes de stockage cryogénique FisherbrandMC, vous obtiendrez gratuitement un cube de congélation contrôlé Fisherbrand.
Commandez en utilisant les numéros ci-dessous. Après avoir effectué votre achat admissible, connectez-vous au Centre de réclamation pour bénéficier de cette offre.
Caractéristiques et avantages
Choisissez des cryotubes Fisherbrand à filetage externe avec fermetures en PEHD pour une manipulation aseptique, ou des tubes à filetage interne avec fermetures en polypropylène et joints en silicone pour une étanchéité supérieure. Les cubes de congélation contrôlés Fisherbrand peuvent contenir 12 tubes de 1 à 2 ml et offrent un taux de refroidissement de –1 °C/minute pour une meilleure conservation des cellules.
| Numéro de catalogue | Description | ||
|---|---|---|---|
Cube de congélation contrôlé Fisherbrand, violet | Pour en savoir plus | ||
Cube de congélation contrôlé Fisherbrand, vert | Pour en savoir plus | ||
Cube de congélation contrôlé Fisherbrand, bleu | Pour en savoir plus |