Rapidité, sécurité et uniformité : les avantages des homogénéisateurs broyeurs à billes
Dans le monde scientifique qui évolue rapidement, obtenir des résultats est essentiel. Toutefois, l’analyse des échantillons peut être ralentie par le goulot d’étranglement causé par la préparation des échantillons.
Certaines méthodes traditionnelles suggèrent un broyage manuel avec un mortier et un pilon ou de longues digestions enzymatiques pour les plantes, les sols et d’autres échantillons difficiles. Or, les homogénéisateurs broyeurs à billes peuvent vous aider à produire des échantillons de qualité et à accélérer le processus de préparation.
Qu’est-ce qu’un homogénéisateur broyeur à billes?
Les homogénéisateurs broyeurs à billes servent à réduire la taille des particules solides et à les disperser uniformément dans un échantillon. Les billes et l’échantillon sont placés dans un tube, puis secoués vigoureusement et rapidement pour broyer l’échantillon. L’homogénéisation se produit lorsque les billes entrent en collision avec l’échantillon (réduisant la taille des particules à l’échelle macro) et la surface intérieure du tube (réduisant la taille des particules à l’échelle micro). Dans une moindre mesure, les forces de cisaillement provoquées par le mouvement rapide des billes contribuent également à l’homogénéisation.
L’homogénéisation par broyeur à billes est une méthode très efficace pour traiter plusieurs échantillons à la fois. Les homogénéisateurs utilisent des combinaisons de billes et de tubes jetables, ce qui réduit le risque de contamination croisée. Comme le processus se déroule dans un tube fermé, moins d’aérosols sont créés et l’exposition de l’utilisateur est limitée. Cela peut être particulièrement important lorsque les échantillons contiennent des substances toxiques, infectieuses ou autrement dangereuses.
L’utilisation de différents types et tailles de billes permet d’adapter cette méthode à de nombreuses applications. Les broyeurs à billes extraient efficacement les petites molécules comme les acides nucléiques et les protéines, dissocient les tissus et récupèrent les cellules vivantes. Les tubes peuvent également être utilisés sans ajouter de liquide pour les échantillons secs et solides.
Le type et la taille des billes sont des facteurs importants dans le choix des tubes à billes pour traiter vos échantillons. Les grosses billes peuvent broyer les structures qui sont grosses ou denses, tandis que les petites billes sont meilleures pour les composants cellulaires. La forme et la densité des billes sont également importantes. Des billes plus denses sont nécessaires pour les matières plus solides. Des billes de forme irrégulière peuvent aider à décomposer les matières dures ou fibreuses, et leur contour aide à transmettre la force des billes en mouvement à une surface plus petite.
Homogénéisateurs broyeurs à billes Fisherbrand
Les homogénéisateurs broyeurs à billes Fisherbrand ont un mouvement de transport unique qui offre un déplacement efficace des billes et des forces d’impact élevées. Une puissance accrue réduit le temps de traitement et maximise l’efficacité de la préparation des échantillons. Les tubes à billes Fisherbrand sont offerts dans une gamme de matériaux de broyage à billes pour aider à produire un véritable homogénat, quel que soit le type d’échantillon. L’homogénéisation à billes peut augmenter vos rendements en acides nucléiques, en protéines et en petites molécules pour améliorer les résultats de vos analyses en aval.
- Homogénéisation simultanée allant jusqu’à 24 tubes de 0,5 ml ou 2,0 ml
- Support de tube à chargement frontal pratique offrant accessibilité et facilité d’utilisation
- Traitement sans arrêt : pas de pause nécessaire entre les utilisations
- Petit format
- Plage de durées du protocole : 1 à 99 s
- Plage de fonctionnement : 0,8 m/s à 6 m/s (par intervalles de 1,5 m/s)
- Nombre de cycles : 1 à 9
Les homogénéisateurs broyeurs à billes vous aident à traiter plus d’échantillons en moins de temps, offrent une plage de fonctionnement qui convient bien aux échantillons de tissus mous et permettent une préparation rapide de l’échantillon, ce qui peut réduire le risque de dégradation de l’échantillon.