CAS RN 2524-76-7
CAS RN 2524-76-7
IUPAC Nor:
1-(methylsulfanyl)-3-nitrobenzene
Synonymes:
1-(methylsulfanyl)-3-nitrobenzene
Poids moléculaire (g/mol):
169.2
Formule moléculaire:
C7H7NO2S
InChi Key:
GBGVXOUUXAIELM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CSC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
3-Nitrothioanisole 98.0+%, TCI America™
CAS: 2524-76-7 Formule moléculaire: C7H7NO2S Poids moléculaire (g/mol): 169.198 Numéro MDL: MFCD00024501 Clé InChI: GBGVXOUUXAIELM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-(Methylthio)-3-nitrobenzene CID PubChem: 75656 Nom IUPAC: 1-methylsulfanyl-3-nitrobenzene SMILES: CSC1=CC=CC(=C1)[N+](=O)[O-]