Obtenez un cube de congélation à l’achat de cryotubes Fisherbrand
À l’achat d’une caisse de tubes de stockage cryogénique FisherbrandMC, vous obtiendrez gratuitement un cube de congélation contrôlé Fisherbrand.
Commandez en utilisant les numéros ci-dessous. Après avoir effectué votre achat admissible, connectez-vous au Centre de réclamation pour bénéficier de cette offre.
Caractéristiques et avantages
Choisissez des cryotubes Fisherbrand à filetage externe avec fermetures en PEHD pour une manipulation aseptique, ou des tubes à filetage interne avec fermetures en polypropylène et joints en silicone pour une étanchéité supérieure. Les cubes de congélation contrôlés Fisherbrand peuvent contenir 12 tubes de 1 à 2 ml et offrent un taux de refroidissement de –1 °C/minute pour une meilleure conservation des cellules.
| Numéro de catalogue | Description | ||
|---|---|---|---|
Cube de congélation contrôlé Fisherbrand, violet | Pour en savoir plus | ||
Cube de congélation contrôlé Fisherbrand, vert | Pour en savoir plus | ||
Cube de congélation contrôlé Fisherbrand, bleu | Pour en savoir plus |
Conditions
Cette offre est valide du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. Les formulaires de réclamation doivent être retournés avant le 30 juin 2027.
La valeur du produit remboursé est basée sur le prix de catalogue de Fisher Scientific. La valeur totale des articles à échanger ne peut pas dépasser le seuil maximal d’échange de la promotion. L’offre ne peut être utilisée qu’une seule fois par nouveau laboratoire. L’offre ne peut être combinée à aucune autre offre. Les commandes ne peuvent pas être combinées pour être admissibles, sauf indication contraire. Chaque article admissible ne peut compter que pour un seul échange de promotion.